2,2'-Dithiobis(5-nitropyridine) 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1,2-Bis(5-nitropyridin-2-yl)disulphane
OR902011-1G OR902011-25G OR902011-5G
APOSOR902011-1GEA 71.2 EUR
APOSOR902011-1G APOSOR902011-25G APOSOR902011-5G
2,2'-Dithiobis(5-nitropyridine) 98%
2,2'-Dithiobis(5-nitropyridine)
Formula: C₁₀H₆N₄O₄S₂
MW: 310,31 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006453
Núm. CAS: 2127-10-8