3-Bromo-6-mercaptopyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Bromopyridine-2-thiol
OR902013-5G
APOSOR902013-5GEA 78.3 EUR
APOSOR902013-5G
3-Bromo-6-mercaptopyridine 98%
3-Bromo-6-mercaptopyridine
Formula: C5H4BrNS
MW: 190,0600 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09729468
Núm. CAS: 56673-34-8