Methyl-6-(hydroxymethyl)picolinate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 6-(hydroxymethyl)picolinate, Methyl 6-(hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylate
OR902025-25G OR902025-5G
APOSOR902025-25GEA 354 EUR
APOSOR902025-25G APOSOR902025-5G
Methyl-6-(hydroxymethyl)picolinate 95%
Methyl-6-(hydroxymethyl)picolinate
Formula: C₈H₉NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03840850
Núm. CAS: 39977-44-1