2-Bromo-4-metilpirimidina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR902029-1G OR902029-25G OR902029-5G
APOSOR902029-1GEA 74.1 EUR
APOSOR902029-1G APOSOR902029-25G APOSOR902029-5G
2-Bromo-4-metilpirimidina 97%
2-Bromo-4-metilpirimidina
Formula: C₅H₅ClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04037883
Núm. CAS: 130645-48-6