N-Methyl-4-(methylamino)picolinamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR902039-1G OR902039-5G
APOSOR902039-1GEA 52.2 EUR
APOSOR902039-1G APOSOR902039-5G
N-Methyl-4-(methylamino)picolinamide 95%
N-Methyl-4-(methylamino)picolinamide
Formula: C₈H₁₁N₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11504981
Núm. CAS: 1065074-98-7