8-Methoxyquinoline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR902049-1G OR902049-5G
APOSOR902049-1GEA 42.2 EUR
APOSOR902049-1G APOSOR902049-5G
8-Methoxyquinoline 98%
8-Methoxyquinoline
Formula: C₁₀H₉NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00957068
Núm. CAS: 938-33-0