2-(Boc-amino)-6-cloropiridina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl (6-chloropyridin-2-yl)carbamate, 2-Amino-6-chloropyridine, 2-BOC protected
OR902051-1G OR902051-25G OR902051-5G
APOSOR902051-1GEA 77 EUR
APOSOR902051-1G APOSOR902051-25G APOSOR902051-5G
2-(Boc-amino)-6-cloropiridina 97%
2-(Boc-amino)-6-cloropiridina
Formula: C₁₀H₁₃ClN₂O₂
MW: 228.68 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09030821
Núm. CAS: 159603-71-1