2-Metoxipirimidina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR902052-1G OR902052-5G
APOSOR902052-1GEA 207 EUR
APOSOR902052-1G APOSOR902052-5G
2-Metoxipirimidina 98%
2-Metoxipirimidina
Formula: C₅H₆N₂O
Pto. Ebullición: 69…70 °C/22mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234104
Núm. CAS: 931-63-5