3-Bromo-4-hydroxypyridin-2(1H)-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Bromopyridine-2,4-diol
OR902060-10G OR902060-1G OR902060-5G
APOSOR902060-10GEA 928 EUR
APOSOR902060-10G APOSOR902060-1G APOSOR902060-5G
3-Bromo-4-hydroxypyridin-2(1H)-one 95%
3-Bromo-4-hydroxypyridin-2(1H)-one
Formula: C5H4BrNO2
MW: 190 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11101040
Núm. CAS: 96245-97-5