6-Chloroquinolin-2(1H)-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Chloro-2-hydroxyquinoline
OR902094-5G
APOSOR902094-5GEA 37.7 EUR
APOSOR902094-5G
6-Chloroquinolin-2(1H)-one 98%
6-Chloroquinolin-2(1H)-one
Formula: C₉H₆ClNO
MW: 179,6030 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02930633
Núm. CAS: 1810-67-9