2,4-Dimetilfenilhidracinio cloruro 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,4-Dimetilfenilhidrazina clorhidrato
OR9021-100G OR9021-25G OR9021-10G
APOSOR9021-100GEA 168 EUR
APOSOR9021-100G APOSOR9021-25G APOSOR9021-10G
2,4-Dimetilfenilhidracinio cloruro 97%
2,4-Dimetilfenilhidracinio cloruro
Formula: C₈H₁₃ClN₂
MW: 172.66 g/mol
Pto. de fusión: 184 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013381
Núm. CAS: 60480-83-3