2-Chloro-3-methylpyridine-N-oxide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR902100-1G OR902100-250MG
APOSOR902100-1GEA 364 EUR
APOSOR902100-1G APOSOR902100-250MG
2-Chloro-3-methylpyridine-N-oxide 98%
2-Chloro-3-methylpyridine-N-oxide
Formula: C₆H₆ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14582951
Núm. CAS: 91668-83-6