2-(1H-Pyrazol-1-yl)-3-cyanopyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR902103-1G
OR902103-25G
OR902103-5G
APOSOR902103-1GEA
125
EUR
APOSOR902103-1G
APOSOR902103-25G
APOSOR902103-5G
2-(1H-Pyrazol-1-yl)-3-cyanopyridine 98%
2-(1H-Pyrazol-1-yl)-3-cyanopyridine
Formula:
C₉H₆N₄ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09863419 Núm. CAS: 1152822-31-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...