2-(Cyclopropylamino)nicotinonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR902105-1G OR902105-5G
APOSOR902105-1GEA 127 EUR
APOSOR902105-1G APOSOR902105-5G
2-(Cyclopropylamino)nicotinonitrile 98%
2-(Cyclopropylamino)nicotinonitrile
Formula: C₉H₉N₃
MW: 159,190 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09455268
Núm. CAS: 52583-90-1