6-Iodonicotinato de metilo 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR902119-1G OR902119-5G
APOSOR902119-1GEA 119 EUR
APOSOR902119-1G APOSOR902119-5G
6-Iodonicotinato de metilo 96%
6-Iodonicotinato de metilo
Formula: C₇H₆INO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12546492
Núm. CAS: 173157-33-0