2-Acetamido-3-methylpyridine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
2-Acetamido-3-picoline, N-(3-Methylpyridin-2-yl)acetamide
OR902134-5G
APOSOR902134-5GEA
156
EUR
APOSOR902134-5G
2-Acetamido-3-methylpyridine 96%
2-Acetamido-3-methylpyridine
Formula:
C₈H₁₀N₂O MW: 150,18 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00495347 Núm. CAS: 7463-30-1 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...