2-(Imidazol-1-yl)-3-cyanopyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR902137-1G OR902137-25G OR902137-5G
APOSOR902137-1GEA 125 EUR
APOSOR902137-1G APOSOR902137-25G APOSOR902137-5G
2-(Imidazol-1-yl)-3-cyanopyridine 98%
2-(Imidazol-1-yl)-3-cyanopyridine
Formula: C₉H₆N₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09863416
Núm. CAS: 94448-88-1