2-[(2-Furylmethyl)amino]nicotinonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR902138-1G
OR902138-5G
APOSOR902138-1GEA
145
EUR
APOSOR902138-1G
APOSOR902138-5G
2-[(2-Furylmethyl)amino]nicotinonitrile 98%
2-[(2-Furylmethyl)amino]nicotinonitrile
Formula:
C₁₁H₉N₃O MW: 199,21 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09455276 Núm. CAS: 945347-58-0 |