Tetrabutilamonio tribromuro 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Tribromuro de tetrabutilamonio
OR902166-100G OR902166-500G
APOSOR902166-100GEA 129 EUR
APOSOR902166-100G APOSOR902166-500G
Tetrabutilamonio tribromuro 97%
Tetrabutilamonio tribromuro
Formula: C₁₆H₃₆Br₃N
MW: 482.18 g/mol
Pto. de fusión: 71…76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012110
Núm. CAS: 38932-80-8
UN: 1759
ADR: 8 III