6-Bromo-o-toluonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR902209-1G OR902209-5G
APOSOR902209-1GEA 0 EUR
APOSOR902209-1G APOSOR902209-5G
6-Bromo-o-toluonitrile 95%
6-Bromo-o-toluonitrile
Formula: C₈H₆BrN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09834775
Núm. CAS: 77532-78-6