Methyl isoquinoline-4-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR902212-1G OR902212-250MG
APOSOR902212-1GEA 89.9 EUR
APOSOR902212-1G APOSOR902212-250MG
Methyl isoquinoline-4-carboxylate 95%
Methyl isoquinoline-4-carboxylate
Formula: C₁₁H₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11111833
Núm. CAS: 20317-40-2