1-(Piperidin-4-yl)ethanone hydrochloride 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR902214-1G OR902214-5G
APOSOR902214-1GEA 60.9 EUR
APOSOR902214-1G APOSOR902214-5G
1-(Piperidin-4-yl)ethanone hydrochloride 96%
1-(Piperidin-4-yl)ethanone hydrochloride
Formula: C₇H₁₄ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044810
Núm. CAS: 89895-06-7