3-Metoxi-2-nitrobenzaldehído 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR902223-1G OR902223-5G
APOSOR902223-1GEA 0 EUR
APOSOR902223-1G APOSOR902223-5G
3-Metoxi-2-nitrobenzaldehído 95%
3-Metoxi-2-nitrobenzaldehído
Formula: C₈H₇NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007135
Núm. CAS: 53055-05-3