1-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)pyrrolidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR902251-1G
APOSOR902251-1GEA 281 EUR
APOSOR902251-1G
1-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)pyrrolidine 95%
1-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)pyrrolidine
Formula: C₉H₁₈N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06653330
Núm. CAS: 195311-28-5