Ethyl-6-(hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR902265-1G OR902265-5G
APOSOR902265-1GEA 0 EUR
APOSOR902265-1G APOSOR902265-5G
Ethyl-6-(hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylate 98%
Ethyl-6-(hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylate
Formula: C₉H₁₁NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09750009
Núm. CAS: 41337-81-9