Ácido 2,5-xililacético 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ácido (2,5-dimetilfenil)acético
OR902270-100G
APOSOR902270-100GEA 62.5 EUR
APOSOR902270-100G
Ácido 2,5-xililacético 95%
Ácido 2,5-xililacético
Formula: (C₆H₃(CH₃)₂)CH₂COOH
MW: 164,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014369
Núm. CAS: 13612-34-5