3-Bromo-4,7-diazaindole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR902271-100MG OR902271-1G OR902271-250MG
APOSOR902271-100MGEA 68.3 EUR
APOSOR902271-100MG APOSOR902271-1G APOSOR902271-250MG
3-Bromo-4,7-diazaindole 95%
3-Bromo-4,7-diazaindole
Formula: C₆H₄BrN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09834812
Núm. CAS: 56015-31-7