(R)-Ethyl-2-hydroxypropanoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR902275-100G OR902275-25G OR902275-5G
APOSOR902275-100GEA 53.8 EUR
APOSOR902275-100G APOSOR902275-25G APOSOR902275-5G
(R)-Ethyl-2-hydroxypropanoate 95%
(R)-Ethyl-2-hydroxypropanoate
Formula: C₅H₁₀O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077825
Núm. CAS: 7699-00-5