5-Bromo-3-hydroxy-2-picoline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR902290-1G OR902290-250MG
APOSOR902290-1GEA 68.3 EUR
APOSOR902290-1G APOSOR902290-250MG
5-Bromo-3-hydroxy-2-picoline 98%
5-Bromo-3-hydroxy-2-picoline
Formula: C₆H₆BrNO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12024425
Núm. CAS: 91420-25-6