Benzo[d]oxazol-2-ylmethanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR902294-10G OR902294-1G OR902294-5G
APOSOR902294-10GEA 492 EUR
APOSOR902294-10G APOSOR902294-1G APOSOR902294-5G
Benzo[d]oxazol-2-ylmethanol 95%
Benzo[d]oxazol-2-ylmethanol
Formula: C₈H₇NO₂
MW: 149,1467 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368333
Núm. CAS: 77186-95-9