4-Propylbenzene-1,3-diol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9023-1G OR9023-250MG OR9023-5G
APOSOR9023-1GEA 69.6 EUR
APOSOR9023-1G APOSOR9023-250MG APOSOR9023-5G
4-Propylbenzene-1,3-diol 97%
4-Propylbenzene-1,3-diol
Formula: C₉H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 286,9 °C
Pto. de fusión: 82,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00020120
Núm. CAS: 18979-60-7