1-(5-Chloro-1H-indazol-1-yl)ethanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR902309-5G
APOSOR902309-5GEA 74.1 EUR
APOSOR902309-5G
1-(5-Chloro-1H-indazol-1-yl)ethanone 95%
1-(5-Chloro-1H-indazol-1-yl)ethanone
Formula: C₉H₇ClN₂O
MW: 194,6177 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11109546
Núm. CAS: 98083-43-3