7-Chloro-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR902369-1G OR902369-5G
APOSOR902369-1GEA 255 EUR
APOSOR902369-1G APOSOR902369-5G
7-Chloro-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine 98%
7-Chloro-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine
Formula: C₈H₈ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07364075
Núm. CAS: 113770-21-1