5-(Hydroxymethyl)pyridin-2-ol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR902374-1G OR902374-250MG
APOSOR902374-1GEA 0 EUR
APOSOR902374-1G APOSOR902374-250MG
5-(Hydroxymethyl)pyridin-2-ol 98%
5-(Hydroxymethyl)pyridin-2-ol
Formula: C₆H₇NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09263739
Núm. CAS: 109205-68-7