3-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR902414-1G OR902414-25G
APOSOR902414-1GEA 0 EUR
APOSOR902414-1G APOSOR902414-25G
3-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid 98%
3-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid
Formula: C9H10O3
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00137907
Núm. CAS: 3480-87-3