N1,N1,N2-Trimethylethane-1,2-diamine dihydrochloride 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR902448-5G
APOSOR902448-5GEA 87 EUR
APOSOR902448-5G
N1,N1,N2-Trimethylethane-1,2-diamine dihydrochloride 96%
N1,N1,N2-Trimethylethane-1,2-diamine dihydrochloride
Formula: C₅H₁₆Cl₂N₂
MW: 175,0999 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21604009
Núm. CAS: 326888-32-8