5-Methyl-1,3-benzenediacetonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
3,5-Bis(cyanomethyl)toluene, 2,2'-(5-Methyl-1,3-phenylene)diacetonitrile
OR902457-1G
OR902457-5G
APOSOR902457-1GEA
319
EUR
APOSOR902457-1G
APOSOR902457-5G
5-Methyl-1,3-benzenediacetonitrile 95%
5-Methyl-1,3-benzenediacetonitrile
Formula:
C₁₁H₁₀N₂ MW: 170,22 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07782113 Núm. CAS: 120511-74-2 |