4-Chloropyrido[3,4-d]pyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR902458-1G
OR902458-250MG
APOSOR902458-1GEA
249
EUR
APOSOR902458-1G
APOSOR902458-250MG
4-Chloropyrido[3,4-d]pyrimidine 95%
4-Chloropyrido[3,4-d]pyrimidine
Formula:
C₇H₄ClN₃ MW: 165,5798 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09999184 Núm. CAS: 51752-67-1 |