Cycloheptane-1,3-dione 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1,3-Cycloheptanedione
OR902471-5G
APOSOR902471-5GEA 127 EUR
APOSOR902471-5G
Cycloheptane-1,3-dione 98%
Cycloheptane-1,3-dione
Formula: C₇H₁₀O₂
MW: 126,155 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01863735
Núm. CAS: 1194-18-9