1-tert-Butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR902496-1G OR902496-250MG OR902496-5G
APOSOR902496-1GEA 219 EUR
APOSOR902496-1G APOSOR902496-250MG APOSOR902496-5G
1-tert-Butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
1-tert-Butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₁₅NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04989713
Núm. CAS: 773865-05-7