(4-Pyridyl)acetone 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR9025-25G OR9025-100G
APOSOR9025-25GEA 63.8 EUR
APOSOR9025-25G APOSOR9025-100G
(4-Pyridyl)acetone 98%
(4-Pyridyl)acetone
Formula: C₈H₉NO
MW: 135.17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00129043
Núm. CAS: 6304-16-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR