7-Bromo-2-chlorothieno[3,2-d]pyrimidine ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR902544-100MG OR902544-1G OR902544-250MG
APOSOR902544-100MGEA 0 EUR
APOSOR902544-100MG APOSOR902544-1G APOSOR902544-250MG
7-Bromo-2-chlorothieno[3,2-d]pyrimidine ≥98%
7-Bromo-2-chlorothieno[3,2-d]pyrimidine
Formula: C₆H₂BrClN₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13193398
Núm. CAS: 1152475-42-7