6-Bromo-1,2-benzisoxazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR902552-1G
APOSOR902552-1GEA 115 EUR
APOSOR902552-1G
6-Bromo-1,2-benzisoxazole 95%
6-Bromo-1,2-benzisoxazole
Formula: C₇H₄BrNO
MW: 198,0168 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659634
Núm. CAS: 1060802-88-1