5-Oxo-1-pentylpyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR902555-10G OR902555-1G OR902555-5G
APOSOR902555-10GEA 0 EUR
APOSOR902555-10G APOSOR902555-1G APOSOR902555-5G
5-Oxo-1-pentylpyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
5-Oxo-1-pentylpyrrolidine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₇NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07357567
Núm. CAS: 845546-13-6