5-Bromo-4-chloropyrimidine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR902595-5G
APOSOR902595-5GEA 88.6 EUR
APOSOR902595-5G
5-Bromo-4-chloropyrimidine 96%
5-Bromo-4-chloropyrimidine
Formula: C₄H₂BrClN₂
MW: 193,4291 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09750158
Núm. CAS: 56181-39-6