Buthionine sulphoximine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: DL-Buthionine (S,R)-sulphoximine
OR9025T-1G OR9025T-250MG
APOSOR9025T-1GEA 415 EUR
APOSOR9025T-1G APOSOR9025T-250MG
Buthionine sulphoximine
Buthionine sulphoximine
A potent & specific inhibitor of g-glutamylcysteine synthetase.
Formula: C₈H₁₈N₂O₃S
MW: 222,303 g/mol
Pto. de fusión: 214…215 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00070309
Núm. CAS: 5072-26-4