Nicotinamidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Amidinopyridinium chloride, 3-Amidinopyridine hydrochloride, Pyridine-3-carboximidamide Monohydrochloride, Pyridine-3-carboximidamide hydrochloride, 3-Carbamimidoylpyridine Monohydrochloride
OR9026-1G OR9026-10G
APOSOR9026-1GEA 22 EUR
APOSOR9026-1G APOSOR9026-10G
Nicotinamidine hydrochloride
Nicotinamidine hydrochloride
Formula: C₆H₈ClN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00054326
Núm. CAS: 7356-60-7