7-Nitroquinoline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR902610-25G OR902610-5G
APOSOR902610-25GEA 306 EUR
APOSOR902610-25G APOSOR902610-5G
7-Nitroquinoline 98%
7-Nitroquinoline
Formula: C₉H₆N₂O₂
Pto. de fusión: 130…132 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234498
Núm. CAS: 613-51-4