Ciclohexanocarboxilato de etilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR902623-1G OR902623-25G OR902623-5G
APOSOR902623-1GEA 0 EUR
APOSOR902623-1G APOSOR902623-25G APOSOR902623-5G
Ciclohexanocarboxilato de etilo 95%
Ciclohexanocarboxilato de etilo
Formula: C₉H₁₆O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041734
Núm. CAS: 3289-28-9