5,6-Dichloropyrimidin-4-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5,6-Dichloropyrimidin-4(3H)-one
OR902633-1G OR902633-250MG
APOSOR902633-1GEA 98.6 EUR
APOSOR902633-1G APOSOR902633-250MG
5,6-Dichloropyrimidin-4-ol 95%
5,6-Dichloropyrimidin-4-ol
Formula: C₄H₂Cl₂N₂O
MW: 164,9775 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24393897
Núm. CAS: 88982-91-6